Learn More
Brady™ Lector RFID ACD portátil HH83 para códigos de barras UHF/NFC
Código de producto. 17845275 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17845275 Portátil cada uno
1 options
Código de producto. 17845275 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 310380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00€
    2376.00€ / paquete de 1
    Ahorro 789.00€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Los lectores RFID ACD HH83 son una opción ideal de escaneo RFID para Brady™ Soluciones SmartID. Ideales para el escaneo RFID diario, los modelos HH83 permiten a los usuarios captar una amplia gama de señales RFID y ofrecen una experiencia fácil de usar.
  • Lectores robustos para la recopilación de datos en entornos industriales desafiantes
  • Diseño ergonómico para uso prolongado, clasificación IP65 y totalmente probado contra caídas.
  • Legibilidad RFID ideal para una multitud de etiquetas RFID
  • Rango de lectura extendido mediante el uso de una antena dipolo
  • Intercambio de batería en caliente: reemplace una batería vacía e instale una completamente cargada en cuestión de segundos
Especificaciones
Altura (métrico) 212 mm
Altura (imperial) 8,3 in
Anchura (métrico) 83 mm
Anchura (imperial) 3,3 in
Fondo (métrico) 133 mm
Fondo (imperial) 5,2 in
Peso (métrico) 0.515 kg
Peso (imperial) 18,17 onzas.
Certificaciones/conformidad ISO 18000-63 (EPC Clase 1Gen2v2)
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, Seguimiento de Activos, Marcado de Almacenes, Etiquetado de Temperatura, Alimentos y Bebidas, Etiquetado de Inspección, Identificación de Seguridad
Vista de campo ≤15 metros
Humedad 10 a 95% (sin condensación)
Incluye Dispositivo portátil, batería reemplazable (preinstalada), correa para la muñeca, tarjeta de seguridad y regulaciones
Garantía 2 años
Tipo de software Android 10
Velocidad ≤1000 etiquetas/seg.
Cantidad 1 lector
Tipo Brady Lector HH83 UHF ACD 2Dimg UE
Tipo de conexión Portátil
Memoria de datos 2 GB de RAM, 16 GB de memoria flash, ranura MicroSD para tarjetas SDXC
Tipo de pantalla Gorilla Glass 3, pantalla táctil a color
Fuente de alimentación 100/240 V a 50/60 Hz
Resolución 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH83-UHF-UE