Learn More
HG6-64-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497787 5 mg 5 miligramos
16455806 100 mg 100 miligramos
16451307 50 mg 50 miligramos
16485068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12291
MedChemExpress HG6-64-1 is a potent and selective B-Raf inhibitor extracted from patent WO 2011090738 A2, example 9 (XI-1); has a IC50 of 0.09 μM on B-raf V600E transformed Ba/F3 cells.
HG6-64-1 is a potent and selective B-Raf inhibitor extracted from patent WO 2011090738 A2, example 9 (XI-1)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HG6-64-1
Forma física Solid
CAS 1315329-43-1
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34F3N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo HMSL 10017-101-1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (173.12 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(CC)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)C3=CC=C(C)C(/C=C/C4=CN=C(NC=C5)C5=C4OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 577.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.64
Porcentaje de pureza 96.37%