Learn More
HG-9-91-01, MedChemExpress
Código de producto. 16432897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432897 50 mg 50 miligramos
16416936 100 mg 100 miligramos
16416828 10 mg 10 miligramos
16459367 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16432897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15776
MedChemExpress HG-9-91-01 is a potent and highly selective salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50s of 0.92 nM, 6.6 nM and 9.6 nM for SIK1, SIK2 and SIK3 respectively.
HG-9-91-01 is a potent and highly selective salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50s of 0.92 nM, 6.6 nM and 9.6 nM for SIK1, SIK2 and SIK3 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HG-9-91-01
CAS 1456858-58-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H37N7O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo SIK inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (264.23 mM)
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1NC(N(C2=NC=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=C2)C5=CC=C(OC)C=C5OC)=O
Peso molecular (g/mol) 567.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.68
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation