Learn More
HG-14-10-04, MedChemExpress
Código de producto. 16476946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476946 100 mg 100 miligramos
16459387 5 mg 5 miligramos
16426848 10 mg 10 miligramos
16412917 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16476946
Marca: Medchem Express HY15801
MedChemExpress HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.
HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HG-14-10-04
CAS 1356962-34-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34ClN7O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (37.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC=C(N3CCC(N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2OC)N=C1C5=CNC6=CC=CC=C65
Peso molecular (g/mol) 532.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.08
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease