Learn More
HFI-142, MedChemExpress
Código de producto. 16497087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16497087 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1102595mg
MedChemExpress HFI-142 is an insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) inhibitor with a Ki of 2.01 μM.
HFI-142 is an insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) inhibitor with a Ki of 2.01 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HFI-142
CAS 332164-34-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (400.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC(C1=C(N)OC2=CC(O)=CC=C2C1C3=CN=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 312.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.32
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation