Learn More
Hexythiazox, TRC
Código de producto. 30138588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138588 1 g 1 g
30132604 10 g 10 g
17971245 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2985001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78587-05-0
Fórmula molecular C17 H21 Cl N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 352.88
Sinónimo 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, (4R,5R)-rel-, 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, trans-, Calibre, Cesar, GWN 2106, Hexygon, Hexythiazox, Matacar, NA 73, Nissorun, Onager, Ordoval, Savey, Savey PM, Trevi, Zeldox
Nombre IUPAC (4S,5S)-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-1,3-tiozolidina-3-carboxamida
SMILES C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexythiazox
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1012