Learn More
Hexitiazox 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321174 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321174 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14210000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexythiazox
CAS 78587-05-0
Nombres de analitos o componentes Hexythiazox
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 Cl N2 O2 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, (4R,5R)-rel-, 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, trans-, Calibre, Cesar, GWN 2106, Hexygon, Hexythiazox, Matacar, NA 73, Nissorun, Onager, Ordoval, Savey, Savey PM, Trevi, Zeldox
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
SMILES C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC (4S,5S)-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-1,3-tiazolidina-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 352.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1012 g/mol