Learn More
Bromuro de hexiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 4762-26-9 |
| Fórmula molecular | C24H28BrP |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Hexyltriphenylphosphonium bromide (7CI), Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (8CI, 9CI), 1-Hexyltriphenylphosphonium bromide, n-Hexyltriphenylphosphonium bromide, NSC 151420, TP 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | hexil(trifenil)fosfonio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 427.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.1112 |