Learn More
Hexilresorcinol, Mikromol™
Código de producto. 17911726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17911726 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17911726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0111.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hexilresorcinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Nombres de analitos o componentes Hexylresorcinol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCc1ccc(O)cc1O
Nombre IUPAC 4-hexilbenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 194.27
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,1307 g/mol