Learn More
Hexylresorcinol, MedChemExpress
Código de producto. 16432299
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432299 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16432299 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0986
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
MedChemExpress Hexylresorcinol (4-Hexylresorcinol) is a natural compound found in plants with antimicrobial, anthelmintic, antiseptic and antitumor activities. Hexylresorcinol can induce apoptosis in squamous carcinoma cells. Hexylresorcinol is a reversible and noncompetitive inhibitor of α-glucosidase. Hexylresorcinol has protective effects against oxidative DNA damage.
Hexylresorcinol (4-Hexylresorcinol) is a natural compound found in plants with antimicrobial, anthelmintic, antiseptic and antitumor activities. Hexylresorcinol can induce apoptosis in squamous carcinoma cells. Hexylresorcinol is a reversible and noncompetitive inhibitor of α-glucosidase. Hexylresorcinol has protective effects against oxidative DNA damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylresorcinol
Forma física Solid
CAS 136-77-6
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18O2
Sinónimo 4-Hexylresorcinol
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1286.87 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (514.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CCCCCC)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 194.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.27
Porcentaje de pureza 98.0%