Learn More
Hexilresorcinol, LoGiCal
Código de producto. 30458708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458708 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458708 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0111.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Nombres de analitos o componentes Hexylresorcinol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCCc1ccc(O)cc1O
Nombre IUPAC 4-hexilbenceno-1,3-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 194.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,1307 g/mol