Learn More
Dicloruro hexifosfónico, TRC
Código de producto. 30406982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406982 1 g
30401140 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2954651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-64-3
Fórmula molecular C6 H13 Cl2 O P
Peso molecular (g/mol) 203.05
Sinónimo P-Hexylphosphonic Dichloride, Dichlorohexylphosphine Oxide, Hexylphosphonic Dichloride, Hexylphosphonyl Dichloride
Nombre IUPAC 1-diclorofosforilhexano
SMILES CCCCCCP(=O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylphosphonic dichloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13Cl2OP/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0081