Learn More
Bromuro de hexilmagnesio, solución de 0,8 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714385 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714385 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10724385 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714385 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427761000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3761-92-0 , 109-99-9
Fórmula molecular C6H13BrMg
Peso molecular (g/mol) 189.38
Número MDL MFCD00000046
Clave InChI SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexylmagnesium bromide, magnesium, bromohexyl, n-hexylmagnesium bromide, n-hexmgbr, hexyl magnesium bromide, n-hexyl magnesium bromide, hexylmagnesium bromide solution, sfxuwnmdtwqshe-uhfffaoysa-m, hexylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
PubChem CID 4184939
Nombre IUPAC magnesio; hexano; bromuro
SMILES CCCCCC[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylmagnesium bromide
Nombre de nota 0.8M solution in THF
Color Marrón
Densidad 0.9800g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3(CH2)5MgBr
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.39
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación