Learn More
Hexylene glycol, MedChemExpress
Código de producto. 16468496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0903
MedChemExpress Hexylene glycol is a small molecular weight surfactant, widely used as an industrial coating solvent, does not cause adverse health or environmental effects.
Hexylene glycol is a small molecular weight surfactant, widely used as an industrial coating solvent, does not cause adverse health or environmental effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylene glycol
Forma física Liquid
CAS 107-41-5
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O2
Sinónimo 2-Methyl-2,4-pentanediol MPD
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (846.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (846.24 mM)
SMILES CC(O)(C)CC(O)C
Peso molecular (g/mol) 118.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17
Porcentaje de pureza 99.0%