Learn More
Hexilciclopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexylcyclopentane |
| CAS | 4457-00-5 |
| Fórmula molecular | C11H22 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22/c1-2-3-4-5-8-11-9-6-7-10-11/h11H,2-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC1CCCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 154.29 |