Learn More
Hexilamina, TRC
Código de producto. 30391148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30391148 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30391148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH295665100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylamine
CAS 111-26-2
Fórmula molecular C6 H15 N
Cantidad 100 mL
Sinónimo 1-Hexanamine (9CI, ACI), Hexylamine (6CI, 8CI), 1-Aminohexane, 1-Hexaneamine, 1-Hexylamine, ENT 16554, Mono-n-hexylamine, n-Hexylamine, NSC 2590
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCN
Nombre IUPAC hexano-1 -amina
Peso molecular (g/mol) 101.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1204