Learn More
Hexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 ml
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10688504 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
10368340 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10318440 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10207123 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10688504 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 204721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10€
    34.65€ / 100 ml
    Ahorro 3.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-26-2
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00008240
Clave InChI BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexilamina, 1-aminohexano, n-hexilamina, 1-hexanamina, 1-hexilamina, mono-n-hexilamina, hexanamina, hexil amina, hexil-amina, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
Nombre IUPAC hexano-1 -amina
SMILES CCCCCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material Hexilamina
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -19.0 °C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7500 g/ml
Punto de ebullición 130.0 °C
Temperatura de inflamación 27 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5NH2
Índice de refracción De 1.4170 a 1.4190
Cantidad 100 ml
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 14 g/l (20 °C).
Viscosidad 0.83 mPa.s (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.