Learn More
Salicilato de hexilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylic acid-hexyl ester |
| CAS | 6259-76-3 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Salicylic acid, hexyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl salicylate, Hexyl 2-hydroxybenzoate, Hexyl salicylate, n-Hexyl salicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | Hexil 2-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1256 |