Learn More
Hexil octil ftalato, TRC
Código de producto. 30136821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136821 500 mg 500 miligramos
30011699 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB185420500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61827-62-1
Fórmula molecular C22H34O4
Peso molecular (g/mol) 362.5
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-Hexyl 2-Octyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Hexyl Octyl Ester
Nombre IUPAC Hexil octil ftalato
SMILES O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl Octyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-10-14-18-26-22(24)20-16-12-11-15-19(20)21(23)25-17-13-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.25
Porcentaje de pureza >95%