Learn More
Hexil nicotinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15536006 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15536006 25 g 25 g
15526006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15536006 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460090250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23597-82-2 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23597-82-2
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Clave InChI RVYGVBZGSFLJKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, hexyl ester, hexyl nicotinoate, nicotherm, n-hexyl nicotinoate, nicotinic acid, hexyl ester, unii-bn07pb44iv, nicotinic acid n-hexyl ester, bn07pb44iv, nicotinsaeure-n-hexylester
PubChem CID 90202
Nombre IUPAC hexil piridin-3carboxilato
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl nicotinate
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 329.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexyl nicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.