Learn More
Clorhidrato de hexil N-(4-aminobencenocarboximidoil)carbamato, Mikromol™
Código de producto. 30050850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050850 25 mg 25 miligramos
30049876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050850 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3522.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de hexil N-(4-aminobencenocarboximidoil)carbamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
CAS 1307233-93-7
Nombres de analitos o componentes Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H
SMILES Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC N-(4-aminobencenocarboximidoil)carbamato de hexilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 299.8
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1401 g/mol