Learn More
Hexil Metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30004036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004036 5 g 5 g
30012458 25 g 25 g
30007308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2971555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16156-50-6
Fórmula molecular C7 H16 O3 S
Peso molecular (g/mol) 180.265
Sinónimo Hexyl Mesylate, n-Hexyl Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Hexyl Ester
Nombre IUPAC Hexil metanosulfonato
SMILES CCCCCCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl Methanesulfonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O3S/c1-3-4-5-6-7-10-11(2,8)9/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.082