Learn More
Hexil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229890 25 g Frasco de vidrio 25 g
10405452 5 g Frasco de vidrio 5 g
10117280 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10229890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411660250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2525-62-4 | C7H13NO | 127.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2525-62-4
Fórmula molecular C7H13NO
Peso molecular (g/mol) 127.19
Número MDL MFCD00037047
Clave InChI ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl isocyanate, hexane, 1-isocyanato, 1-hexyl isocyanate, hexylmonoisocyanate, hexyl monoisocyanate, hexylisocyanate, n-hexyl isocyanate, hexanisocyanate, isocyanatohexane, isocyanato-hexane
PubChem CID 75659
ChEBI CHEBI:59058
Nombre IUPAC 1-isocianatohexano
SMILES CCCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl isocyanate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5NCO
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Cantidad 25 g
Beilstein 04, IV, 718
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.