Learn More
Cloroformiato de hexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyl Chloroformate |
| CAS | 6092-54-2 |
| Fórmula molecular | C7H13ClO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Carbonochloridic Acid Hexyl Ester, Chloroformic Acid Hexyl Ester, Hexyl Alcohol Chloroformate, Chloroformic Acid n-Hexyl Ester, Hexyl Chlorocarbonate, Hexyloxycarbonyl Chloride, n-Hexyl Chloroformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | hexil carbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0604 |