Learn More
Hexil cloroformiato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536694 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10041334 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6092-54-2 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6092-54-2
Fórmula molecular C7H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 164.63
Número MDL MFCD00000651
Clave InChI KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl chloroformate, carbonochloridic acid, hexyl ester, n-hexyl chloroformate, chloroformic acid n-hexyl ester, hexyl chlorocarbonate, unii-mu6004c2z3, chloro hexyloxy methanone, chloroformic acid hexyl ester, hexylchloroformate, hexyl=chloroformate
PubChem CID 22466
Nombre IUPAC hexil carbonocloridato
SMILES CCCCCCOC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl chloroformate
Color Incolora
Densidad 1.0070g/mL
Punto de ebullición 60°C to 61°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.