Learn More
Hexil bD-tioglucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyl beta-D-Thioglucopyranoside |
| CAS | 85618-19-5 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O5S/c1-2-3-4-5-6-18-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)17-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-hexilsulfanil-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 280.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1344 |