Learn More
Alcohol hexílico, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
25 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636204 10 L Tambor de plástico 10 litros
10192290 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10477690 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10204970 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10318703 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10636204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120790100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00002982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl alcohol
Acidez 0.02mg KOH/g max.
Punto de fusión -52.0°C
Densidad 0.8136g/mL
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)5OH
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 10 L
Beilstein 01, 407
Índice Merck 15, 4734
Gravedad específica 0.8136
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 5.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido