Learn More
Alcohol hexílico, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10192290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
25 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192290 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10477690 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10204970 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10636204 10 L Tambor de plástico 10 litros
10318703 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10192290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00002982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl alcohol
Acidez 0.02mg KOH/g max.
Punto de fusión -52.0°C
Densidad 0.8136g/mL
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5OH
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 407
Índice Merck 15, 4734
Gravedad específica 0.8136
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 5.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanol