Learn More
Acetato de Hexilo, TRC
Código de producto. 30406668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406668 10 g
30401545 100 g
30400157 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29640010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-92-7
Fórmula molecular C8 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo Hexyl alcohol, acetate (6CI), 1-Hexyl acetate, Exceed 600, Hexyl acetate, Hexyl ester acetic acid, Hexyl ethanoate, NSC 7323, ZED-N 60, n-Hexyl acetate, n-Hexyl ethanoate, Acetic acid, hexyl ester, Acetic Acid-hexyl Ester, Hexyl alcohol, acetate (6CI), 1-Hexyl acetate, Exceed 600, Hexyl acetate, Hexyl ester acetic acid, Hexyl ethanoate, NSC 7323, ZED-N 60, n-Hexyl acetate, n-Hexyl ethanoate, Acetic acid, hexyl ester, Acetic Acid-hexyl Ester
Nombre IUPAC acetato de hexilo
SMILES CCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylacetate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115