Learn More
Acetato de hexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103390 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10593691 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
11984911 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-92-7
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Clave InChI AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
Nombre IUPAC acetato de hexilo
SMILES CCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexyl acetate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -80.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8710g/mL
Punto de ebullición 168.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2C6H13
Índice de refracción 1.4070 to 1.4110
Cantidad 1 L
Beilstein 02,132
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.