Learn More
Clorhidrato de ((4-aminofenil)(imino)metil)carbamato de hexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride |
| CAS | 1307233-93-7 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H |
| SMILES | Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminobencenocarboximidoil)carbamato de hexilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 299.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1401 |