Learn More
Sulfato de hexoprenalina, TRC
Código de producto. 30397700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397700 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30397700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29546310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexoprenaline Sulfate
CAS 32266-10-7
Fórmula molecular C22H32N2O6 . H2SO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4,4'-[1,6-hexanediylbis[imino(1-hydroxy-2,1-ethanediyl)]]bis-1,2-Benzenediol sulfate (1:1) (salt), Asmadol, Bronalin, Delaprem, Etoscol, Gynebral, Gynipral, Leanol, NSC 292266, ST 1512/SO4
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N2O6.H2O4S/c25-17-7-5-15(11-19(17)27)21(29)13-23-9-3-1-2-4-10-24-14-22(30)16-6-8-18(26)20(28)12-16;1-5(2,3)4/h5-8,11-12,21-30H,1-4,9-10,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
SMILES OC(CNCCCCCCNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1)c2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[2-[6-[[2-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidroxietil]amino]hexilamino]-1-hidroxietil]benceno-1,2-diol; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 518.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.1934