Descripción
Mide la actividad de la Hexoquinasa 1 en extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de actividad de Hexoquinasa AB211103. Sensibilidad = 2 μU. Citado en 2 publicaciones. Uso con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 pruebas |
| Estado normativo | RUO |