Learn More
Metilsulfato de hexociclio, LoGiCal
Código de producto. 30457429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457429 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457429 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1655.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexocyclium Metilsulfate
CAS 115-63-9
Nombres de analitos o componentes Hexocyclium Metilsulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H33 N2 O . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethylpiperazinium methylsulfate, Piperazinium, 4-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (salt), Piperazinium, 4-(β-cyclohexyl-β-hydroxyphenethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate, (±)-Hexocyclium methyl sulfate, 4-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenethyl)-1,1-dimethylpiperazinum methyl sulfate, AMA-DE 1973, Hexocyclium, Hexocyclium methosulfate, Hexocyclium methyl sulfate, Hexocyclium metilsulfate, MI Tral, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine dimethylsulfate, N-(β-Cyclohexyl-β-hydroxy-β-phenylethyl)-N'-methylpiperazine methosulfate, NSC 30256, Tral, Tralin, Traline
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N2O.CH4O4S/c1-22(2)15-13-21(14-16-22)17-20(23,18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19;1-5-6(2,3)4/h3,5-6,9-10,19,23H,4,7-8,11-17H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCN(CC(O)(C2CCCCC2)c3ccccc3)CC1
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-2-(4,4-dimetilpiperazin-4-io-1-il)-1-feniletanol;sulfato de metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 428.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428,2345 g/mol