Learn More
Hexobendina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30394804
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad
30394804 250 mg
30389133 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30394804 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH295450250MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-62-4
Fórmula molecular C30 H44 N2 O10 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 665.6
Sinónimo 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 1,2-Ethanediylbis[(methylimino)-3,1-propanediyl] Ester Dihydrochloride, 3,3'-[Ethylenebis(methylimino)]di-1-propanol Bis(3,4,5-trimethoxybenzoate) (Ester) Dihydrochloride, Andiamine, Hexobendin Hydrochloride, Reoxyl
Nombre IUPAC 3-[metil-[2-[metil-[3-(3,4,5-trimetoxibenzoilo)oxipropil]amino]etil]amino]propil 3,4,5-trimetoxibenzoato; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OCCCN(C)CCN(C)CCCOC(=O)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Hexobendine Dihydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H44N2O10.2ClH/c1-31(11-9-15-41-29(33)21-17-23(35-3)27(39-7)24(18-21)36-4)13-14-32(2)12-10-16-42-30(34)22-19-25(37-5)28(40-8)26(20-22)38-6;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.253
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.