Learn More
Hexobendina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30389133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389133 25 mg
30394804 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29545025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-62-4
Fórmula molecular C30 H44 N2 O10 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 665.6
Sinónimo 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 1,2-Ethanediylbis[(methylimino)-3,1-propanediyl] Ester Dihydrochloride, 3,3'-[Ethylenebis(methylimino)]di-1-propanol Bis(3,4,5-trimethoxybenzoate) (Ester) Dihydrochloride, Andiamine, Hexobendin Hydrochloride, Reoxyl
Nombre IUPAC 3-[metil-[2-[metil-[3-(3,4,5-trimetoxibenzoilo)oxipropil]amino]etil]amino]propil 3,4,5-trimetoxibenzoato; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OCCCN(C)CCN(C)CCCOC(=O)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexobendine Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H44N2O10.2ClH/c1-31(11-9-15-41-29(33)21-17-23(35-3)27(39-7)24(18-21)36-4)13-14-32(2)12-10-16-42-30(34)22-19-25(37-5)28(40-8)26(20-22)38-6;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.253