Learn More
Hexetidina, mezcla de estereoisómeros, TRC
Código de producto. 30404163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404163 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH925013100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Hexetidine
CAS 141-94-6
Fórmula molecular C21 H45 N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-etilhexil)-5-metil-1,3-diazinan-5-amina
Peso molecular (g/mol) 339.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.3613
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.