Learn More
Hexetidina, mezcla de estereoisómeros, TRC
Código de producto. 30393843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393843 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30393843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9250131G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexetidine
CAS 141-94-6
Fórmula molecular C21 H45 N3
Cantidad 1 g
Sinónimo Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-etilhexil)-5-metil-1,3-diazinan-5-amina
Peso molecular (g/mol) 339.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.3613