Learn More
Hexetidine, mixture of stereoisomers, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319475 25 g 25 g
11309475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18699.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-94-6
Fórmula molecular C21H45N3
Peso molecular (g/mol) 339.612
Número MDL MFCD00010428
Clave InChI DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexetidine, oraldene, hexoral, glypesin, hextril, elsix, collu hextril, sterilate, sterisil, triocil
PubChem CID 3607
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amine
SMILES CCCCC(CC)CN1CC(CN(C1)CC(CC)CCCC)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexetidine
Nombre de nota mixture of stereoisomers
Densidad 0.889
Punto de ebullición 160°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.4645
Cantidad 25 g
Beilstein 161071
Índice Merck 14,4703
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.61
Porcentaje de pureza 97%