Learn More
Hexetidina, Mikromol™
Código de producto. 17910706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17910706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17910706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0337.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hexetidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexetidine
CAS 141-94-6
Nombres de analitos o componentes Hexetidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H45 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-etilhexil)-5-metil-1,3-diazinan-5-amina
Peso molecular (g/mol) 339.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339,3613 g/mol