Learn More
Hexetidine, MedChemExpress
Código de producto. 16442299
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442299 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442299 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Hexetidine is an orally active antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity. Hexetidine give important potential for treatment of oral infections.
Hexetidine is an orally active antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity. Hexetidine give important potential for treatment of oral infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexetidine
Forma física Liquid
CAS 141-94-6
Color Colorless
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H45N3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo NSC-17764
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.46 mM)
SMILES NC1(C)CN(CC(CC)CCCC)CN(CC(CC)CCCC)C1
Peso molecular (g/mol) 339.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.6
Porcentaje de pureza 97.0%