Learn More
Hexestrol, LoGiCal
Código de producto. 30457734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457734 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457734 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1662.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexestrol
CAS 84-16-2
Nombres de analitos o componentes Hexestrol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H22 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 4-[(3S,4R)-4-(4-hidroxifenil)hexano-3-il]fenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 270.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,162 g/mol