Learn More
Hexestrol-d6 (hexano-2,2,3,4,5,5-d6) (meso), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexestrol hexane-2,2,3,4,5,5-d6 |
| CAS | 1219798-48-7 |
| Fórmula molecular | C18 2H6 H16 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2,2,3,4,5,5-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol, 3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-d6, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-D6 (hexane-2,2,3,4,5,5-D6), 4-[2,2,3,4,5,5-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol, 3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-d6, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane-2,2,3,4,5,5-d6, Hexestrol-D4 (hexane-2,2,3,4,5,5-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,17D,18D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C)C([2H])(c1ccc(O)cc1)C([2H])(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])C |
| Nombre IUPAC | 4-[2,2,3,4,5,5-hexadeuterio-4-(4-hidroxifenil)hexan-3-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.1996 |