missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexestrol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7041970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15473579 1 g 1 g
15483579 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15473579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60889.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Estrógeno sintético no esteroideo

Nonsteroidal synthetic estrogen

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 84-16-2
Fórmula molecular C18H22O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Número MDL MFCD00068996
Clave InChI PBBGSZCBWVPOOL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo hexestrol, meso-hexestrol, hexoestrol, hexanoestrol, hexestrofen, mesohexestrol, erythrohexestrol, estra-plex, cycloestrol, estrifar
PubChem CID 192197
SMILES CCC(C(CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hexestrol
Punto de fusión 186°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 3209460
Índice Merck 14,4701
Nombre IUPAC 4-[(3S,4R)-4-(4-hidroxifenil)hexano-3-il]fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.