Learn More
Hexestrol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473579 1 g 1 g
15483579 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60889.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Estrógeno sintético no esteroideo
Nonsteroidal synthetic estrogen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-16-2
Fórmula molecular C18H22O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Número MDL MFCD00068996
Clave InChI PBBGSZCBWVPOOL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo hexestrol, meso-hexestrol, hexoestrol, hexanoestrol, hexestrofen, mesohexestrol, erythrohexestrol, estra-plex, cycloestrol, estrifar
PubChem CID 192197
SMILES CCC(C(CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexestrol
Punto de fusión 186°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 3209460
Índice Merck 14,4701
Nombre IUPAC 4-[(3S,4R)-4-(4-hidroxifenil)hexano-3-il]fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo