Learn More
Hexen-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexen-5-ol |
| CAS | 626-94-8 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl F3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-1-hexene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClF3O2/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3,12H |
| SMILES | Oc1ccc(OC(F)(F)F)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-4-(trifluorometoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.554 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.985 |