Learn More
Clorhidrato de hexedrona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hexedrone Hydrochloride |
| CAS | 2748622-94-6 |
| Fórmula molecular | C13H19NO . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-hexanone Hydrochloride, beta-Propylmethcathinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-3-4-10-12(14-2)13(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12,14H,3-4,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | O=C(C(NC)CCCC)C1=CC=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(metilamino)-1-fenilhexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.13 |