Learn More
Hexedine, TRC
Código de producto. 30136766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136766 1 g 1 g
30134528 500 mg 500 miligramos
30003687 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2948901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5980-31-4
Fórmula molecular C22 H45 N3
Peso molecular (g/mol) 351.61
Sinónimo 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole, Hexetidine Imp. C (EP), Hexedine
Nombre IUPAC 2,6-bis(2-etilhexil)-7a-metil-1,3,5,7-tetrahidroimidazo[1,5-c]imidazol
SMILES CCCCC(CC)CN1CN2CN(CC(CC)CCCC)CC2(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H45N3/c1-6-10-12-20(8-3)14-23-16-22(5)17-24(19-25(22)18-23)15-21(9-4)13-11-7-2/h20-21H,6-19H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.3613
Porcentaje de pureza >95%