Learn More
Metabolito C 100 de hexazinona μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322459 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322459 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14200028AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexazinone metabolite C
CAS 72585-88-7
Nombres de analitos o componentes Hexazinone metabolite C
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H18 N4 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-6-(methylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N4O3/c1-12-9-13-10(17)15(11(18)14(9)2)7-3-5-8(16)6-4-7/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,17)
SMILES CNC1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxiciclohexil)-1-metil-6-(metilamino)-1,3,5-triazina-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 254.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1379 g/mol