Learn More
Metabolito A de hexazinona 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328226 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328226 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14200020AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexazinone metabolite A
CAS 72576-13-7
Nombres de analitos o componentes Hexazinone metabolite A
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H20 N4 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-(dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-, 6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, rel-trans-6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N4O3/c1-14(2)10-13-11(18)16(12(19)15(10)3)8-4-6-9(17)7-5-8/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3
SMILES CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C
Nombre IUPAC 6-(dimetilamino)-3-(4-hidroxiciclohexil)-1-metil-1,3,5-triazina-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 268.3122
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1535 g/mol